Drucken
Wasserbäder, digital
Lieferant: EDVOTEK
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
538
462-0151EA 780 EUR
462-0151
Wasserbäder, digital
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Diese Wasserbäder haben eine digitale Temperaturregelung und eine optionale Schüttelfunktion (nur 10-l-Modell).
  • Sensor für niedrigen Wasserstand
  • Tiefe Kammer für praktisch alle Flaschen oder Kolben
  • Korrosionsbeständige Edelstahlkammer
  • Temperaturregelung von Umgebungstemperatur bis 95 °C mit Abdeckung
Achtung! Bitte beachten: * RT = Umgebungstemperatur