Siedebäder, SBB Aqua Plus Serie
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SBBAQUA12PLUS SBBAQUA26PLUS SBBAQUA5PLUS
462-0166EA 1412 EUR InStock
462-0166 462-0170 462-0171
Siedebäder, SBB Aqua Plus Serie
Bäder Heizbäder
Die für den Dauerbetrieb bei über 90 °C Wassertemperatur entwickelten Siedebäder sind mit einer Edelstahlwanne im externen Gehäuse und einer Analogsteuerung zur leichten Temperatureinstellung ausgestattet. Das Bad bietet eine Sicherheitsabschaltung bei zwei festgelegten Temperaturen, die vom Anwender zurückgesetzt werden können.
  • Der Energieregler kann so eingestellt werden, dass ein gleichmäßiges Sieden ohne übermäßiges Dampfaufkommen oder Spritzen aufrecht erhalten werden kann
  • Eine Niveauregelung hält das Wasserniveau ohne Überwachen und manuelles Nachfüllen
  • Heizelement und Temperatursensoren befinden sich durch einen perforierten Träger geschützt an der Wannenbasis, was den Nutzraum optimiert
  • Robuste, langlebige Bauweise und korrosionsbeständig
Required accessories must be ordered separately, see SUB Aqua Plus baths entry.
Bestellinformation: Erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.
Lieferumfang: Lieferung mit Polycarbonatdeckel, aber ohne Ringe.
Achtung! Bitte beachten: ** Erforderlich, wenn Flachkolben direkt auf den Boden der Wanne platziert werden und um eine bessere Konvektion im Bad zu ermöglichen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge