VWR® , Umwälzthermostate
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
462-0219EA 4710 EUR InStock
462-0219 462-0218 462-0217 462-0216 462-0215 462-0222 462-0220 462-0221
VWR® , Umwälzthermostate
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit integriertem Umwälzthermostat
Umwälzthermostate mit Edelstahlbad, wahlweise mit Advanced Programmable- oder Advanced Digital-Temperaturregler. Beide Ausführungen bieten eine einfache Navigation auf großen, intuitiven Displays, mehrere Kommunikationsoptionen einschließlich USB-A und -B, RS232/485 und Ethernet sowie eine externe Temperatursonde. Zum Ablassen des Badgefäßes kann die vordere Abdeckplatte abgenommen werden. Alle Modelle verfügen über einstellbare Übertemperaturabschaltpunkte und Übertemperaturschutz. Die DuraTop™ Oberfläche bleibt auch bei hohen Arbeitstemperaturen stets kühl.
  • Arbeitstemperaturen von Umgebungstemperatur 10 bis 200 °C mit einer Temperaturstabilität von ±0,01 °C
  • Druck-/Saugpumpe mit variabler Drehzahl und Möglichkeit zur externen Umwälzung und Temperaturregelung
  • Swivel 180™ drehbare Reglerdisplays, LidDock™ Deckelhalterung und chemikalienbeständige DuraTop™ Abdeckung
  • Ereigniszeitplanung (Zeit und Datum), Echtzeituhr und Temperaturtrends für bis zu 10 Tage für Advanced Programmable Modelle
  • Wählbare Startbildschirme und On-Screen-Hilfefunktion
  • Automatische und/oder einstellbare Leistungsoptimierung
Advanced Digitalbesitzen ein intuitives 9,5-cm-Display mit Touchpad-Bedienung, Ein-Punkt-Kalibrierung sowie Menüs und Benutzerführung in 4 Sprachen: Französisch, Deutsch, Spanisch und Englisch.
Advanced Programmable verfügen über ein intuitives 10,9-cm-SmartTouch-Display, die Möglichkeit zur 5-Punkt-Kalibrierung, Menüs und Benutzerführung in 6 Sprachen: Französisch, Deutsch, Spanisch, Englisch, Chinesisch und Arabisch sowie Zeit- und Temperaturprogrammierung (zehn 100-Schritte-Programme).
Comply with DIN 12876-1, Safety Class III
Maximum pump capacities:
16,7 l/min, 250 mbar; suction: 12,2 l/min
Zertifizierungen: Entspricht DIN 12876-1, Sicherheitsklasse III
Maximale Pumpenleistung:
16,7 L/min, 250 mbar; Saugleistung: 12,2 L/min.
Lieferumfang: Lieferung mit Behälterdeckel, Bypass-Schlauch, männlichen Einlass- und Auslassadaptern für 47-, 63- und 95-mm-Schläuche, ¼"-auf-M16-Adapter sind ebenfalls enthalten. Einzelheiten zu Sonden und Zubehör finden Sie unter www.vwr.com. Bitte beachten Sie, dass die Die mitgelieferten Schläuche können nur bis zu 120 °C verwendet werden. Wenn Sie bei höheren Arbeitstemperaturen arbeiten, müssen Sie die Bypass-Schläuche und Anschlüsse an die gewünschte Arbeitstemperatur anpassen – wenden Sie sich bitte an Ihren Avantor-Vertriebsmitarbeiter.
Achtung! Bitte beachten: * RT = Umgebungstemperatur
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge