VWR®, Badgefäße für Thermostate
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
462-0263EA 1300 EUR InStock
462-0263 462-0264 462-0265 462-0267 462-0268 462-0270 462-0269
VWR®, Badgefäße für Thermostate
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Aus Edelstahl oder Polycarbonat. Sehr gut in Verbindung mit VWR® Einhängethermostaten zu verwenden. Sie werden eingesetzt, wo die Haltbarkeit von Edelstahl oder die transparenten Eigenschaften von Polycarbonat gefragt sind.
  • Offene Bäder, ideal zur Benutzung mit Einhängethermostaten von VWR® oder anderen Herstellern
  • In Edelstahl oder Polycarbonat erhältlich
  • Robust und langlebig
  • Einfach zu reinigen
Hinweis: Die unten angegebenen Temperaturbereiche gelten nur bei Verwendung der Gefäße mit Einhängethermostaten. Ein Einhängethermostat ist erforderlich, jedoch nicht im Lieferumfang des Bades enthalten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge