VWR®, Zubehör für Umwälzthermostate
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
462-0271EA 473 EUR InStock
462-0271 462-0272 462-0273 462-0274
VWR®, Zubehör für Umwälzthermostate
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme
Für die Verwendung mit allen Instrumenten geeignete Edelstahlmessfühler, die eine Advanced Digital (AD) oder eine Advanced Programmable (AP) Steuereinheit haben.
Sondenmessung: 152 mm Länge, 4,7 mm Ø.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge