Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR® WB2, Wasserbäder

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

462-0554EA 803 EUR InStock
462-0554 462-0555 462-0556 462-0557 462-0558 462-0559
VWR® WB2, Wasserbäder
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Doppelwandige Wasserbäder ohne Umwälzung mit Edelstahl-Innengehäuse und Außengehäuse aus beschichtetem Stahl. Alle Bäder mit Ausnahme der 2 Liter-Modelle verfügen über einen Ablaufhahn zum bequemen Entleeren und lassen sich sowohl mit Wasser als auch mit Wärmeperlen verwenden. Bäder mit einer Kapazität ab 5 Litern verfügen über einen Wärmeperlenmodus, der sich über das Hauptmenü aktivieren lässt. Als optionales Zubehör ist ein Ablaufstopfen erhältlich, der das Verstopfen des Ablaufs durch die Wärmeperlen verhindert. Hinweis: Die Bäder sind nach Sicherheitsklasse 1 klassifiziert, was bedeutet, dass sie bei Verwendung mit nicht brennbaren Flüssigkeiten unbeaufsichtigt betrieben werden dürfen.

  • Schnelles Aufheizen, genaue Temperaturregelung
  • Digitale Temperaturanzeige mit drei Temperatureinstellungen
  • Temperaturbereich von Umgebungstemperatur + 5 bis 99 °C
  • Temperaturkonstanz ±0,2 °C
  • Einstellbarer Übertemperaturalarm schützt die Proben vor Überhitzung
  • Trockenlaufschutz schaltet das Bad aus, wenn fehlendes Wasser oder ein niedriger Wasserstand erkannt wird
  • Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion und akustischem Alarm: 1 bis 999 Minuten

Lieferumfang: Lieferung mit Giebeldeckel aus klarem Polycarbonat (2 Liter-Modelle besitzen einen nicht klappbaren Deckel) und Universaltablett. Eine große Palette an Zubehör ist optional verfügbar.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge