VWR®, Verdunstungsschutzkugeln für Wasserbäder
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
462-7050EA 135 EUR InStock
462-7050 462-7049 462-0584
VWR®, Verdunstungsschutzkugeln für Wasserbäder
Kugeln Kunststoffkugeln
Leichte kostengünstige PP-Kugeln, die die Oberfläche der Flüssigkeit bedecken. Kugeln haben einen Ø von 20 mm, 275 Kugeln bedecken ca. 1000 cm².
  • Verringerung des Wärmeverlusts um 77% und der Verdampfung um 87%
  • Isolierung wie bei einem Festkörper, bei sofortigem Zugang zur Flüssigkeit im Bad
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge