Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Abdampfbäder, Hydro serie

Lieferant: LAUDA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

L003066 L003067 L003068 L003069 L003070
462-0619EA 933 EUR InStock
462-0619 462-0620 462-0621 462-0622 462-0623
Abdampfbäder, Hydro serie
Bäder Heizbäder
Abdampfwasserbad für schonende Abdampfarbeiten. Arbeitstemperaturbereich: 25 bis 100 °C.

  • Temperatureinstellung über Drehknopf mit Temperaturskala
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Wassermangelsicherung
  • Badkörper, Abdeckrahmen, Siebboden und Heizung aus Edelstahl Rostfrei
  • Der Abdeckrahmen und der mehrteilige Ringsatz sind abnehmbar
  • Mehrteiliger Ringsatz aus wärmebständigem Kunststoff

Zur Aufnahme einer Stativstange ist eine Innenbohrung am Abdeckrahmen vorgesehen.

Temperaturkonstanz: ±3 K

Stromzufuhr: 230 V; 50/60 Hz

Lieferumfang: Einstellbarer Niveauregler, Siebboden und Ringsatz serienmäßig

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge