Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, CORIO™ CP

Lieferant: JULABO GmbH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

9013701 9013702 9013703 9013704 9013705 9013707 9013708 9013713.N1 9013713.S1 9013714.N1 9013714.S1 9013716.N1 9013715.N1 9013717.N1
462-0630EA 4751 EUR InStock
462-0630 462-0631 462-0632 462-0633 462-0634 462-0636 462-0637 461-1447 JULA9013713.S1 461-1448 JULA9013714.S1 461-1454 JULA9013715.N1 JULA9013717.N1
Gekühlte/beheizte Umwälzthermostate, CORIO™ CP
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Heiz- und Kühl-Umwälzthermostate
Die gekühlten/beheizten CORIO-Umwälzthermostate zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie sind ideal für alle Standardaufgaben und Routinearbeiten in Labor und Industrie.

  • Präzise Temperaturregelung
  • Helles, weißes, gut lesbares Display
  • Sehr leise und einfache Bedienung
  • Verfügt über eine USB-Schnittstelle und eine Pumpe, die über einen Hebel direkt unter dem Display zwischen interner und externer Zirkulation wechseln kann
  • Integrierte Kühlschlange zur Gegenkühlung schafft mehr nutzbaren Platz im Badgefäß
  • Kühleinheit ohne Seitenschlitze und abnehmbares Lüftungsgitter
  • Modellauswahl mit umweltfreundlichem natürlichem Kältemittel

Max. Flussrate/max. Druck: CP: 8 bis 27 L/min; 0,1 bis 0,7 bar

Zertifizierungen: Klassifizierung III gemäß ISO 12876-1
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21

Bestellinformation: Durch ein umfangreiches Zubehörprogramm lassen sich die Thermostate modular und individuell an Applikationen anpassen.

Lieferumfang: Lieferung mit Deckel und je zwei Schlaucholiven für Schläuche mit 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpenanschlüsse M16x1 Stecker).

Achtung! Bitte beachten: Kühlleistung bei +20; 0; −10; −20; −30 und −40 °C.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge