Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ölbäder, ONE Serie

Lieferant: MEMMERT

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

ONE10
462-3576EA 0 EUR InStock
462-3576
Ölbäder, ONE Serie
Bäder Ölbäder
Ölbäder mit Tank und Gehäuse aus korrosionsfestem Edelstahl. Die Geräte besitzen 2 Sensoren PT 100. Die Heizelemente befinden sich an den Seiten und am Boden des Tanks, was zu einer höheren Temperaturgenauigkeit führt.

  • Mikroprozessor-PID-Regler mit integriertem Autodiagnosesystem und digitaler LED-Anzeige für alle Einstellparameter und Alarmwerte, mit einer Auflösung von 0,1 °C (für Temperaturen unter 99,9 °C)
  • Programmierbare digitale Zeitschaltuhr, 1 Minute bis 999 Stunden mit 4 Funktionen: EIN; verzögert EIN; Halten; Einstelltemperatur während einer festgelegten Haltezeit halten
  • Akustischer und optischer Alarm, automatisches Ausschalten der Heizung bei Programmende und niedrigem Füllstand
  • Zu den Sicherheitsfunktionen gehört ein unabhängig einstellbarer Temperaturbegrenzer der TWB-Schutzklasse 2

Bestellinformation: Sämtliche Modelle werden ohne Gestelle, Ringsatz oder Deckel geliefert. Benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden.

Achtung! Bitte beachten: * RT = Raumtemperatur

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge