Accessories for Optima™ heated circulating baths
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
QR-SE RS14 RS22 RS28 RS38 VR-13 VR-19 VR-24 VR-30 VR-LE VR-SE
462-8255EA 122 EUR InStock
462-8255 462-8263 462-8264 462-8265 462-8266 462-8257 462-8258 462-8133 462-8134 462-8262 462-8261
Accessories for Optima™ heated circulating baths
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme
Eine Auswahl an Edelstahl-Zubehörteilen für die Verwendung mit Optima™ Bädern.
  • Erhöhter Einlegeboden zur Unterbringung von Gefäßen verschiedener Größen durch Veränderung des effektiven Flüssigkeitsstands
  • Robuste Reagenzglasgestelle in verschiedenen Konfigurationen und für alle Röhrchengrößen erhältlich
Bestellinformation: In ST5 und P5 passt je eines der folgenden Gestelle: 462-8251, 462-8252, 462-8253, 462-8254, 462-8255 oder 462-8256. In ST12 und P12 und größere Wasserbäder passen jeweils mindestens zwei der folgenden Gestelle: 462-8257, 462-8258, 46More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..