Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 M in wässriger Lösung Redoxindikator, Fluka™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


46270-250ML 46270-50ML
46270-250MLEA 122.87 EUR InStock
46270-250ML 46270-50ML
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 M in wässriger Lösung Redoxindikator, Fluka™
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)


Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (solvent)
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1.006 g/cm³
Flash-Pt: Entflammt nicht
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the substance complying
Density (D 20/4) 1.003 - 1.008
Suitability as indicator complying

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge