Trockenschränke mit Umluft, FED-Serie, Avantgarde.Line
Lieferant: Binder
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9010-0295 9010-0293 9010-0299 9010-0301
466-0482EA 2660 EUR InStock
466-0482 466-0483 466-0484 BIND9010-0301
Trockenschränke mit Umluft, FED-Serie, Avantgarde.Line
Öfen Standard-Trockenschränke
Die Avantgarde.Line Wärme- und Trockenschränke mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen bieten Qualität und Prozesssicherheit. Mit einem breiten Temperaturbereich bis 300 °C sind diese Trockenschränke universell einsetzbar. Kurze Aufheizzeiten und hohe Leistungsreserven sind ideal für Anwendungen in Wissenschaft, Forschung und Industrie. Die APT.line™ Vorwärmekammertechnologie sorgt für eine homogene Temperaturverteilung, hervorragende Temperaturgenauigkeit und geringe Schwankungen. Geräte von bis zu 115 Litern können aufeinandergestapelt werden um Platz zu sparen. Die Geräte verfügen über eine 60 mm-Isolierung, die den Energieverbrauch senkt und die Leistung steigert. Alle Modelle verfügen über eine Edelstahlkammer mit einem ergonomischen Türöffnungssystem.
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Identische Testbedingungen in der gesamten Kammer unabhängig von der Probengröße oder -menge
  • Controller mit leicht ablesbarer LCD-Anzeige, Sprachenwahl: Englisch, Französisch oder Deutsch
  • Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
  • Unabhängiger Temperaturwählwächter Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm schützt die Proben und den Inkubator
  • Ethernet- und USB-Schnittstelle
Lieferumfang: Wird mit zwei verchromten Einlegeböden und Binder-Prüfzertifikat geliefert. Kalibrierungen und Validierungen möglich, für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
SERVICELEISTUNGEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge