Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vakuumtrockenschränke, Serien VD und VDL

Lieferant: Binder

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

9630-0001 9630-0002 9630-0003 9630-0009 9630-0010 9630-0011
466-0608EA 7702 EUR InStock
466-0608 466-0609 466-0610 466-0611 466-0612 466-0613
Vakuumtrockenschränke, Serien VD und VDL
Öfen Vakuumtrockenschränke
Die Vakuumtrockenschränke der Serie VD für nicht entflammbare Lösungsmittel beeindrucken durch ihre exakte Temperierung und schonende Trocknung. Die Spanneinschubtechnik sorgt dabei für eine optimale Wärmeübertragung. Die Einschübe sind flexibel positionierbar und der Innenraum ist leicht zu reinigen. Die Sicherheits-Vakuumtrockenschränke der Serie VDL garantieren höchste Sicherheit beim Trocknen von entflammbaren organischen Lösungsmitteln und wurden durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle auf ihre Sicherheit geprüft (GS-Zeichen). Die VD- und VDL-Geräte sind optional auch als modulares Komplettsystem mit Vakuumpumpe und Pumpenschrank erhältlich.

  • Beheizte Kammer mit direkter Wärmeübertragung über große thermische Heizplatten
  • Programmgesteuerte Trocknungsüberwachung mit automatischer Belüftung am Ende des Prozesses
  • Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
  • Großes Sichtfenster mit optionaler Innenbeleuchtung für VD-Geräte
  • Bruchsichere, gefederte Sicherheitsglasscheibe
  • Universalanschluss DN 16
  • Computerschnittstelle: Ethernet

Die VD-Vakuumtrockenschränke für nicht entflammbare Lösungsmittel ermöglichen eine rückstandsfreie Trocknung ohne das Risiko von Verkrustungen oder Oxidation während des Trocknungsprozesses. Die APT.line™ Vorwärmkammertechnologie sorgt dabei für eine homogene Temperaturverteilung und maximale Temperaturgenauigkeit. Für Sicherheit sorgt ein Inertgasanschluss, und der korrosionsbeständige Edelstahl, der den Innenraum der Trockenschränke auskleidet, macht die Geräte äußerst robust und leicht zu reinigen. Dank dem Controller mit digitaler Anzeige von Druck und Temperatur sowie der Intervall- und Echtzeit-Programmierung ist die Bedienung der VD-Vakuumtrockenschränke besonders einfach.
Die VD-Modelle können zur effektiven und zugleich schonenden Trocknung der jeweiligen Materialien eingesetzt werden. Die Wärmeübertragung auf das Probengut erfolgt direkt über Wärmeleitplatten, wobei im gesamten Nutzraum eine homogene, schnelle und kondensationsfreie Trocknung gewährleistet ist.

• Temperaturbereich: 9 °C über Umgebungstemperatur bis 220 °C
• Bewährtes Sicherheitskonzept sorgt für sicheres Arbeiten
• Zwei Relais-Ausgänge, 24 V DC (max. 0,4 A)

Die VDL-Vakuumtrockenschränke für entflammbare Lösungsmittel verbinden effektives Trocknen mit einem ausgefeilten Sicherheitskonzept. Das Trocknen erfolgt schnell und ohne Rückstände, Verkrustungen oder Oxidation. Der explosionsgeschützte Innenraum der Vakuumtrockenschränke sorgt für Sicherheit beim Trocknen von Proben, die entflammbare Lösungsmittel enthalten. Explosionsgeschütztes Gerät, mit Klassifikation gemäß ATEX Richtline 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X. Neben dem schnellen Trocknungsprozess und der hohen Prozessstabilität bieten die Schränke auch eine einfache, zeitsparende Reinigung. Dafür sorgen der glatte Innenkessel mit abgerundeten Ecken, die Auskleidung des Innenraumes mit rostfreiem Edelstahl sowie die herausnehmbaren Einschübe. Die Wärme wird durch Wärmeleitplatten direkt auf das Probengut übertragen, und die APT.line™ Vorwärmkammertechnologie sorgt dabei für eine homogene Probentrocknung im gesamten Nutzraum. Das Trocknen erfolgt schnell, schonend sowie kondensationsfrei auf flexibel positionierbaren Spannenschüben aus Aluminium.

• Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 10 °C bis 110 °C
• Intuitiver Touchscreen-Controller mit graphischer Anzeige von Druck und Temperatur
• Druckwächter für Heizungsfreigabe ab <100 mbar

Lieferumfang: Die VD/VDL-Modelle werden mit Inertgasanschluss und einem individuell positionierbaren Spanneinschub aus Aluminium geliefert.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

SERVICELEISTUNGEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge