Vakuumtrockenschränke, Vacutherm® Serie
Lieferant: HERAEUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 11800 EUR InStock
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Vakuumtrockenschränke, Vacutherm® Serie
Öfen Vakuumtrockenschränke
Vacuum drying ovens with stainless steel chambers, vacuum fittings, tubing and ball valve. Units are designed for gentle drying of heat-sensitive samples and have adjustable temperature limit protection, protection Class 2 (DIN 12880, Part 1).
  • M models, with jacketed heating, have maximum temperature of +200 °C, heat transfer is from vacuum chamber via shelves to the load
  • P models, with shelf heating, have maximum temperature of +300 °C. The shelves incorporate heating coils so heat is transferred directly to the load
  • Rapid heat up times and up to six times quicker process times compared to standard drying methods for P models
  • Kelvitron® microprocessor temperature controller provides digital display of set or actual reading for jacket-heated models, and shelf-heated units have a Digicon® multi-channel controller
  • BL models for safe drying of samples containing flammable solvents have a forced release of inert gas system which prevents formation of explosive mixtures in the chamber in the event of leakage
Sie verfügen über einen DN 25-Anschluss an der Rückseite (außer VT6025), eine analoge Druckanzeige und wei verschiedene Belüftungsventile zur schnellen oder feindosierten Belüftung der Kammer (das Modell VT 6025 hat nur ein Schnellbelüftungsventil). Serienmäßiger Anschluss für Inertgase zum Arbeiten bei kontrollierter Atmosphäre (außer VT6025). Die BL-Modelle sind mit doppeltem Sicherheitsglas und einer permanenten Belüftung des Schaltraumes mit zwei unabhängig voneinander betriebenen Ventilatoren ausgestattet, die ein Eindringen von Lösungsmitteln und die druckbedingte Aktivierung von Heizelementen bei <80 mbar verhindern.
Zertifizierungen: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.
Lieferumfang: Einschübe im Lieferumfang enthalten. Ab Werk eingepasste Optionen wie Zeitschaltuhr, Regler und RS232-Schnittstelle auf Anfrage erhältlich. Bitte fragen Sie nach weiteren Einzelheiten.
Achtung! Bitte beachten: Shelf-heated vacuum ovens have fixed shelf height: * height of upper shelf is 140 mm, lower shelf 119 mm. ** height of upper shelf is 146 mm, 2 lower shelves 119 mm.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
SERVICELEISTUNGEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge