Trockenschränke, E 28
Lieferant: Binder
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9010-0001
466-3161EA 1140 EUR InStock
466-3161
Trockenschränke, E 28
Öfen Standard-Trockenschränke
Robuster, platzsparender Trockenschrank/Sterilisator mit hydraulisch-mechanischem Thermostat und Temperatureinstellung über analoges Zeigerthermometer.
  • Einstellbare Luftklappe
  • Einheiten mit oder ohne Sicherheitsvorrichtung der Klasse 1 (DIN 12880)
  • Zeitschaltuhr 0 bis 120 min
  • Analoges Zeigerthermometer
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Zwei Einschübe aus verchromtem Stahl sind im Lieferumfang enthalten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
SERVICELEISTUNGEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge