7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt ≥98,5% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46640-25MG-F
46640-25MG-FEA 425 EUR InStock
46640-25MG-F
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt ≥98,5% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
Fluorescent probe for thiols and pre-column labeling of biological thiols for HPLC
Verpackung: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formel: C₆H₆FN₃O₄S
MDL Number: MFCD02682109
CAS-Nummer: 84806-27-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge