Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumbromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/60 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

4667.EA 43.62 EUR InStock
4667.
Kaliumbromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/60 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Potassium bromate


Formel: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Melting Pt: 350
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (N) 0.0998-0.1002

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge