Exsikkatoren, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
247814603 247815702 247816107 247816604 247816904 247824604 247825703 247826108 247826605 247826905 247826954 247825752 247826157 247826654
467-0055EA 169 EUR InStock
467-0055 467-1134 467-1135 467-0056 467-0057 467-1137 467-1133 467-1136 467-0058 467-1132 SCOT247826954 SCOT247825752 SCOT247826157 SCOT247826654
Exsikkatoren, DURAN®
Exsikkatoren Exsikkatoren, Glas
Aus klarem Borosilikatglas. Modelle wahlweise mit Planflansch, NOVUS NS 24/29-Anschluss und Deckel mit Hahn als Auslass oder mit Planflansch und Deckel mit Knopf ohne Anschluss.
  • Ideal für Vakuum- und Nicht-Vakuum-Anwendungen
  • Deckel im Lieferumfang enthalten
Zertifizierungen: According to DIN ISO 13130
Bestellinformation: Die meisten Exsikkatoren werden ohne Platte geliefert; bitte die passende Platte separat bestellen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge