VWR®, Exsikkatoren
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
467-0071EA 211 EUR InStock
467-0071 467-0069 467-0070 467-0072 467-0073
VWR®, Exsikkatoren
Exsikkatoren Exsikkatoren, Glas
Borosilikatglas 3.3.
  • Präziser Planschliff und auswechselbarer Deckel mit Knopf
  • Unterteil und Deckel mit passendem Planflansch
  • Hohe mechanische, thermische und chemische Beständigkeit
Diese Exsikkatoren eignen sich ideal zum Trocknen, für Trockenprozesse und zum Schutz vor Luft- und Feuchtigkeitseinflüssen.
Zertifizierungen: DIN 12491
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge