VWR®, Exsikkator-Platten
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
467-0101EA 41.2 EUR InStock
467-0101 467-0102 467-0103 467-0104 467-0100
VWR®, Exsikkator-Platten
Exsikkatoren Exsikkator-Platten
Exsikkator-Platten aus Porzellan. Zentrallochung 20 mm Ø, Filterlöcher Ø ~5 mm. Verwendbar für alle Exsikkatoren mit entsprechendem Innendurchmesser.
Zertifizierungen: DIN 12911
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge