Kaliumdichromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/60 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4671.EA 28.11 EUR InStock
4671.
Kaliumdichromat Konzentrat zur Verdünnung zu 1/60 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
MDL Number: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (N) 0.0998-0.1002
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge