Ferene disodium salt
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
467750010
467750010.EA 55.4 EUR InStock
467750010.
Ferene disodium salt
Ferene disodium salt
Formel: C₁₆H₈N₄Na₂O₈S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040462
CAS-Nummer: 79551-14-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to dark yellow powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤13 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge