Sulfachlorpyridazin, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
46778-250MG
46778-250MGEA 52.8 EUR InStock
46778-250MG
Sulfachlorpyridazin, Supelco®
Sulfachlorpyridazin
Formel: C₁₀H₉ClN₄O₂S
MDL Number: MFCD00057371
CAS-Nummer: 80-32-0
EINECS: 201-269-9
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355646e50f2544963d839d8fda00732c1a1670f1&vid=355646e50f2544963d839d8fda00732c1a1670f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge