Diaion WK60L(H), ion exchange resin, weakly acidic porous type, 4.4 meq/ml on polyacrylate 1 * 1 kg
Lieferant: ALFA AESAR
Diaion WK60L(H), ion exchange resin, weakly acidic porous type, 4.4 meq/ml on polyacrylate 1 * 1 kg
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Diaion® WK60L(H), ion exchange resin, weakly acidic porous type, 4.4 meq/ml on polyacrylate 1 * 1 kg 46797.A1 1 * 1 kg
Hersteller-Artikelnummer:: 46797.A1
Lokale Artikelnummer:: ALFA46797.A1
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder