Trockenrohre, Calciumchlorid
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
446 447 448
468-1210EA 8.8 EUR InStock
468-1210 468-1211 468-1212
Trockenrohre, Calciumchlorid
Röhrchen Trockenrohre
PE.
  • Both ends have tapered, push-on connectors
Suitable for drying gases.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge