Sulfathiazol, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
46902-250MG-R
46902-250MG-REA 45.9 EUR InStock
46902-250MG-R
Sulfathiazol, Supelco®
Sulfathiazol
Formel: C₉H₉N₃O₂S₂
MDL Number: MFCD00005319
CAS-Nummer: 72-14-0
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aafe2001c7e024aa2c8016815957d7741ee33fc&vid=2aafe2001c7e024aa2c8016815957d7741ee33fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge