Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4691.EA 53.75 EUR InStock
4691.
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
(1/2 equiv.=20.00 g NaOH)
Formel: NaOH
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.5N solution after dilution to 1000 mL)
Low in Carbonate
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge