Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3-Dimethylhexan 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

469270010 469270050
469270010.EA 94 EUR InStock
469270010. 469270050.
2,3-Dimethylhexan 95%
2,3-Dimethylhexane


Formel: C₈H₁₈
Dichte: 0,71
Flash-Pt: 7°C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039951
CAS-Nummer: 584-94-1
EINECS: 209-547-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge