Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1.0 N in wässriger Lösung, StandARd® volumetrische Lösung, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
4693-09EA 360.29 EUR InStock
4693-09
Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1.0 N in wässriger Lösung, StandARd® volumetrische Lösung, Macron Fine Chemicals™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Normality 0.995 - 1.005
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge