Isobuttersäure, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MQ100
46935-U
46935-UEA 46.3 EUR InStock
46935-U
Isobuttersäure, Supelco®
Isobuttersäure
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 155
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002658
CAS-Nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05172
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0629713cc86e3955bd004ad94bccefe1f33b2778&vid=0629713cc86e3955bd004ad94bccefe1f33b2778&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge