(Z)-4-Hydroxytamoxifen 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
469501000
469501000.EA 434 EUR InStock
469501000.
(Z)-4-Hydroxytamoxifen 99%
(Z)-4-Hydroxytamoxifen
Formel: C₂₆H₂₉NO₂
MW: 387.51 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00941389
CAS-Nummer: 68047-06-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 137°C to 143°C
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge