Kupfer ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, geglüht, unbeschichtet, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
46986.RH 46986.RF 46986.RG
46986.RHEA 564 EUR InStock
46986.RH 46986.RF 46986.RG
Kupfer ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, geglüht, unbeschichtet, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Copper
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈20.2g/30x30cm Appearance: Copper Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
MW: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Melting Pt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge