Naratriptan hydrochloride 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
470752500
470752500.EA 134 EUR InStock
470752500.
Naratriptan hydrochloride 95%
Naratriptan hydrochloride
Formel: C₁₇H₂₅N₃O₂S·HCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08141821
CAS-Nummer: 143388-64-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 234°C to 246°C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge