Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mitoxantrone dihydrochloride 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

470792500
470792500.EA 97.2 EUR InStock
470792500.
Mitoxantrone dihydrochloride 97%
Mitoxantrone dihydrochloride


Formel: C₂₂H₃₀Cl₂N₄O₆
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00242943
CAS-Nummer: 70476-82-3
EINECS: 274-619-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06238
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance blue to black crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤6 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge