Explosionsgeschützte Labortiefkühlschränke, LGUex und LGex mit ATEX-Zertifizierung
Lieferant: Liebherr
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LGEX3510 LGUEX1500
471-0656EA 0 EUR InStock
471-0656 471-0483
Explosionsgeschützte Labortiefkühlschränke, LGUex und LGex mit ATEX-Zertifizierung
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Diese funkenfreien Labor-Gefrierschränke verfügen über eine statische Kühlung
mit elektronischer Steuerung, die eine hohe Temperaturkonstanz und gleichmäßige
Temperaturverteilung gewährleistet. Sie sind speziell für die Lagerung von explosiven und leicht entzündlichen Stoffen ausgelegt, eignen sich aber auch für nicht funkenfreie Anwendungen zur Lagerung von temperaturempfindlichen und hochwertigen Produkten.
  • Elektronisches Seuerungssystem mit Temperatur-Regelgenauigkeit von 0,1 °C
  • Akustische und visuelle Alarme bei Türöffnung und Temperaturabweichung (einstellbar)
  • RS485-Schnittstelle, potentialfreier Kontakt
  • On-Board-Datenprotokollierung
  • Vorgebohrte Anschlussöffnung
  • Selbstschließende Tür mit eingebautem Schloss
The controller stores minimum and maximum interior temperatures, the last three temperature alarms and power failures, together with the time, date and duration of the alarm. The digital display indicates the exact temperature and the operating status. The refrigerant used is a hydrocarbon.
Temperature range: −9 to −26 °C and −9 to −30 °C.
Zertifizierungen: Alle Liebherr Tiefkühlgeräte mit funkenfreiem Innenraum wurden gemäß ATEX-Direktive getestet. Sie haben einen Innenraum der Zone II nA für Gase unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen der Materialkategorie 3G. Sie sind somit geeignet zur Lagerung explosiver und hoch entzündlicher Stoffe.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
SERVICELEISTUNGEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge