Universal-Kühlschränke mit Umluftkühlung
Lieferant: Liebherr
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FKS1800 FKS2600 FKS2602 FKS3600 FKS5000 UKS1801 FKS3602 FKS5002 FKS1802 UKS2602 FKV4310 FKV2610 FKV502 FKVSL2612 FKVSL3612 FKVSL5412 FKV5410 FKVSL4112 FKUV1610 FKUV1612 FKUV1660 FKV503 FKV1800 FKUV1663
472-2183EA 0 EUR InStock
472-2183 472-1051 472-2194 472-2184 472-2185 472-2250 472-2191 472-2192 472-2195 472-2240 472-0008 471-0225 471-0230 471-0232 471-0234 LIEBFKVSL5412 471-0410 LIEBFKVSL4112 471-0471 471-0693 LIEBFKUV1660 471-1036 471-1064 471-1180
Universal-Kühlschränke mit Umluftkühlung
Kühlschränke
Kühlschränke mit Umluftkühlung; die Belüftung stoppt beim Öffnen der Tür.
  • Abtauautomatik
  • Verschließbare Tür
  • LED-Innenbeleuchtung (nur Glas-Modelle)
  • Wechselbarer Türanschlag
  • Ein Jahr Garantie
Temperaturbereich: 1…15 °C (FKv 503: 1...12 °C).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
SERVICELEISTUNGEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge