Freezers, Laboratory and general purpose, TSG1500FESBV general purpose freezer, boxed, energy: 11,0 kWh/day, −25...−10 °C, Inhalt: 1500 L, Einschübe / Schubladen: 8 shelves, Abtausystem: Adaptive defrost, Türtyp: 2 solid doors, Außen B×T×H: 1400×825×2070 mm
Lieferant: HERAEUS
Freezers, Laboratory and general purpose, TSG1500FESBV general purpose freezer, boxed, energy: 11,0 kWh/day, −25...−10 °C, Inhalt: 1500 L, Einschübe / Schubladen: 8 shelves, Abtausystem: Adaptive defrost, Türtyp: 2 solid doors, Außen B×T×H: 1400×825×2070 mm
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
[EN]TSG FRZ 1500 SOLID 230V/50HZ EU BOX 1 * 1 ST 471-1320P 1 * 1 ST
Sale
Valid until 30/06/2025
Hersteller-Artikelnummer:: TSG1500FESBV
Lokale Artikelnummer:: HERATSG1500FESBV
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder