Mangan(II)fluorid ≥99,99% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
47109.14 47109.22
47109.14EA 238 EUR InStock
47109.14 47109.22
Mangan(II)fluorid ≥99,99% (Metall-Basis), Puratronic®
Mangan(II)fluorid
Purity: 99.99% CAS No.: 7782-64-1 Molecular Formula: F2Mn Formula Weight: 92.93 Physical Form: Crystalline Powder Density: 3.98 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red Melting Point: 856° Solubility: Insoluble in water, alcohol. Soluble in dilute HF, conc. HCl or HNO3 UN No.: UN3288 MDL No.: MFCD00016222
Formel: F₂Mn
MW: 92.93 g/mol
Melting Pt: 856 °C
Dichte: 3.98
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016222
CAS-Nummer: 7782-64-1
EINECS: 231-960-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5729
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..