Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bentonite, acid-leached (Catalyst 614-G)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


471230010
471230010.EA 53.6 EUR InStock
471230010.
Bentonite, acid-leached (Catalyst 614-G)
Bentonite, acid-leached


Formel: H₂Al₂(SiO₃)₄-nH₂O
MDL Number: MFCD00132796
CAS-Nummer: 70131-50-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance beige to grey granules
Bulk density 475 to 625 kg/m³
Moisture 6 % to 10 %
Acidity ≤0.1 mg/KOH/g (Free Acidity)

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge