Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Eisen(II,III)oxid 97%, Nano-Pulver

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

47141.14 47141.22 47141.36
47141.14EA 45.6 EUR InStock
47141.14 47141.22 47141.36
Eisen(II,III)oxid 97%, Nano-Pulver
Eisen(II,III)oxid
Purity: 97% CAS No.: 1317-61-9 Molecular Formula: Fe3O4 Formula Weight: 231.54 Physical Form: 50-100nm APS Powder, S. A. 20-50m2/g Density: 5.2 Refractive Index: 3.0 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1538° MDL No.: MFCD00011010


Formel: Fe₃O₄
Melting Pt: 1538 °C
Dichte: 5,2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011010
CAS-Nummer: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 14,4040
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge