Holmiumtrichlorid, ultra trocken ≥99,95% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
47178.06 47178.14
47178.06EA 218 EUR InStock
47178.06 47178.14
Holmiumtrichlorid, ultra trocken ≥99,95% (Metall-Basis)
Holmiumtrichlorid
Purity: 99.95% CAS No.: 10138-62-2 Molecular Formula: HoCl3 Formula Weight: 271.29 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.70 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 718° MDL No.: MFCD00011051
Formel: Cl₃Ho
MW: 271.29 g/mol
Siedepunkt: 1500
Melting Pt: 718 °C
Dichte: 3.70
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011051
CAS-Nummer: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1
Merck Index: 14,4727
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge