Aucubin 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
471911000
471911000.EA 303 EUR InStock
471911000.
Aucubin 98%
Aucubin
Formel: C₁₅H₂₂O₉
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00136026
CAS-Nummer: 479-98-1
EINECS: 207-540-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 180°C to 185°C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge