Hämatoxylin Hydrat, (max. 8% H₂O) ≥80% (Trockengewicht), Pulver
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
47223.14 47223.22
47223.14EA 98.1 EUR InStock
47223.14 47223.22
Hämatoxylin Hydrat, (max. 8% H₂O) ≥80% (Trockengewicht), Pulver
Hämatoxylin Hydrat
Purity: 80% CAS No.: 517-28-2 Molecular Formula: C16H14O6.xH2O Formula Weight: 302.29(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Cream to brown Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 91399 MDL No.: MFCD00078111
Formel: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
Melting Pt: ∼ 200 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Merck Index: 14,4637
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge