Testmischung für mittelpolare Säulen; zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
47301
47301.EA 74.5 EUR InStock
47301.
Testmischung für mittelpolare Säulen; zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Standards Mineralölindustrie-Standards
Analyten:
Decan; 2,6-Xylidin; 2,6-Xylenol; Dodecan; 1-Octanol; 2-Octanon; Tetradecan; Tridecan; Undecan
Zertifizierungen: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß IEC 17034 und ISO/ ISO 17025 hergestellt und zertifiziert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge