Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dichloressigsäure 99%, technical

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

473140025
473140025.EA 220 EUR InStock
473140025.
Dichloressigsäure 99%, technical
Dichloressigsäure


Formel: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Siedepunkt: 194°C (760mmHg)
Melting Pt: -4
Dichte: 1.56
Flash-Pt: >112°C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004223
CAS-Nummer: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03075
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless to dark yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge