EMD-1214063 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
474741000
474741000.EA 514 EUR InStock
474741000.
EMD-1214063 98%
EMD-1214063
Formel: C₂₉H₂₈N₆O₂
MW: 492.57 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18452823
CAS-Nummer: 1100598-32-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge