β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) ≥99% (durch titrimetrische Analyse an Trockenmasse), ULTROL®, Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
475893-1 475893-100
475893-1EA 768 EUR InStock
475893-1 475893-100
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) ≥99% (durch titrimetrische Analyse an Trockenmasse), ULTROL®, Millipore®
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 5.5 – 6.5, has a pKa of 6.10 at 25 °C.
  • Hygroscopic
Formel: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195.24 g/mol
Melting Pt: 316
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006181
CAS-Nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..