DL-α-Tocopherol
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
47783
47783.EA 60.2 EUR InStock
47783.
DL-α-Tocopherol
DL-α-Tocopherol
Formel: C₂₉H₅₀O₂
MDL Number: MFCD00072051
CAS-Nummer: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da15a597e3aa562597de5daeca96176dcd44e2a1&vid=da15a597e3aa562597de5daeca96176dcd44e2a1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge