DL-α-Tocopherolacetat
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
47786
47786.EA 60.2 EUR InStock
47786.
DL-α-Tocopherolacetat
DL-α-Tocopherolacetat
Formel: C₃₁H₅₂O₃
MDL Number: MFCD00072042
CAS-Nummer: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9c92686d4071b9b984c6d75ad0fc374e33b5b67&vid=b9c92686d4071b9b984c6d75ad0fc374e33b5b67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge